Documenti fondamentali
ENA444725238
Enamine
(1-cyclopropyl-2-ethyl-1H-1,3-benzodiazol-5-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.76
Numero MDL:
Iupac Name
(1-cyclopropyl-2-ethyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3.ClH/c1-2-13-15-11-7-9(8-14)3-6-12(11)16(13)10-4-5-10;/h3,6-7,10H,2,4-5,8,14H2,1H3;1H
InChI
PSOHJXSIGHIAIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204356
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204356
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)