Documenti fondamentali
ENA444725147
Enamine
3-fluoro-3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.7
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-fluoro-3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c1-14-10-4-2-3-9(7-10)11(12)5-6-13-8-11;/h2-4,7,13H,5-6,8H2,1H3;1H
InChI
JQKODRYYPSMZFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203374
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203374
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)