Documenti fondamentali
ENA444724904
Enamine
N-(2-nitrophenyl)prop-2-enamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 214.00
250 MG
CHF 285.50
500 MG
CHF 493.50
1 G
CHF 645.60
2.5 G
CHF 1’220.20
5 G
CHF 1’785.70
10 G
CHF 2’625.50
SKU del venditore: EN300-200556-100MG
CHF 214.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 214.00
250 MG
CHF 285.50
500 MG
CHF 493.50
1 G
CHF 645.60
2.5 G
CHF 1’220.20
5 G
CHF 1’785.70
10 G
CHF 2’625.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-200556-100MG
CHF 214.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-nitrophenyl)acrylamide
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-9(12)10-7-5-3-4-6-8(7)11(13)14/h2-6H,1H2,(H,10,12)
InChI
OODUHVPBMHKUKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200556
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200556
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)