ENA444724644
Enamine
5-bromoquinolin-8-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-bromo-8-quinolinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7BrN2.ClH/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9;/h1-5H,11H2;1H
InChI
PXRMUKRCAFQNLK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199914
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199914
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)