Documenti fondamentali
ENA444724568
Enamine
3-hydroxy-1-phenylbutan-2-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
SKU del venditore: EN300-201617-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-201617-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-hydroxy-1-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)10(12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11H,7H2,1H3
InChI
RFHRXUDEWBOJCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201617
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201617
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)