Documenti fondamentali
ENA444723966
Enamine
6-chloro-2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.96
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl3N2.ClH/c9-5-1-2-7-12-6(8(10)11)4-13(7)3-5;/h1-4,8H;1H
InChI
MNTQSXQQKKFVPV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200681
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200681
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)