Documenti fondamentali
ENA444723582
Enamine
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Scegli un formato
100 MG
CHF 71.00
250 MG
CHF 81.40
500 MG
CHF 102.20
1 G
CHF 119.10
2.5 G
CHF 175.00
5 G
CHF 267.30
10 G
CHF 453.20
SKU del venditore: EN300-199496-100MG
CHF 71.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 71.00
250 MG
CHF 81.40
500 MG
CHF 102.20
1 G
CHF 119.10
2.5 G
CHF 175.00
5 G
CHF 267.30
10 G
CHF 453.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-199496-100MG
CHF 71.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
183-185
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-4-13-3-1-2-11-6(13)12-5/h1-4H
InChI
YRFWGJGDOXKNHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199496
Melting Point
183-185
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199496
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)