Documenti fondamentali
ENA444723393
Enamine
2-(3-fluorophenyl)piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(3-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-2-8(6-9)10-7-12-4-5-13-10/h1-3,6,10,12-13H,4-5,7H2
InChI
AWAUULFUTVPSTI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198392
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198392
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)