Documenti fondamentali
ENA444723387
Enamine
4-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)cyclohexan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 229.60
250 MG
CHF 307.60
500 MG
CHF 458.40
1 G
CHF 575.40
2.5 G
CHF 1’082.40
5 G
CHF 1’580.30
10 G
CHF 2’325.20
SKU del venditore: EN300-198379-100MG
CHF 229.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 229.60
250 MG
CHF 307.60
500 MG
CHF 458.40
1 G
CHF 575.40
2.5 G
CHF 1’082.40
5 G
CHF 1’580.30
10 G
CHF 2’325.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-198379-100MG
CHF 229.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methyl-2-(2-pyrrolidinyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C11H21NO/c1-8-4-5-11(13)9(7-8)10-3-2-6-12-10/h8-13H,2-7H2,1H3
InChI
AMGNTQDPJICVPK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198379
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198379
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)