Documenti fondamentali
ENA444722990
Enamine
(1-tert-butyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
SKU del venditore: EN300-191983-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-191983-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-(tert-butyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H14N4/c1-7(2,3)11-6(4-8)9-5-10-11/h5H,4,8H2,1-3H3
InChI
XBDAQUIRZHEBOJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191983
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191983
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)