Documenti fondamentali
ENA444722872
Enamine
methyl 2-ethyl-5-formylfuran-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-ethyl-5-formylfuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-3-8-7(9(11)12-2)4-6(5-10)13-8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI
NTXFVWCFCFFESZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199235
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199235
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)