Documenti fondamentali
ENA444722820
Enamine
methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1,2-benzoxazole-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]isoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(11)8-6-4-2-3-5-7(6)13-10-8/h2-5H2,1H3
InChI
VGZAJNBRGADOQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197912
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197912
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)