ENA432540427
Enamine
3-cyano-3,3-dimethylpropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
3-cyano-3-methyl-1-butanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClNO2S/c1-6(2,5-8)3-4-11(7,9)10/h3-4H2,1-2H3
InChI
NIWGOGWEGOXBHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199310
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199310
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)