Documenti fondamentali
ENA432540344
Enamine
4-chloro-3-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
SKU del venditore: EN300-199037-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
5 G
CHF 3’582.30
10 G
CHF 5’290.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.07
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-199037-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-3-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)9)12(8,10)11/h1-3,9H
InChI
FBMAZMGBUJFHDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199037
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199037
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)