Documenti fondamentali
ENA432540299
Enamine
1-methyl-N-phenylcyclohexane-1-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
SKU del venditore: EN300-198976-100MG
CHF 327.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 327.10
250 MG
CHF 446.70
500 MG
CHF 678.10
1 G
CHF 857.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-198976-100MG
CHF 327.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-N-phenylcyclohexane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H19NO/c1-14(10-6-3-7-11-14)13(16)15-12-8-4-2-5-9-12/h2,4-5,8-9H,3,6-7,10-11H2,1H3,(H,15,16)
InChI
CLHDQNLIRYMWMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198976
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198976
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)