Documenti fondamentali
ENA432539940
Enamine
2-methyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Scegli un formato
250 MG
CHF 719.60
500 MG
CHF 936.70
1 G
CHF 1’105.70
2.5 G
CHF 1’651.70
5 G
CHF 2’561.70
10 G
CHF 3’625.10
SKU del venditore: EN300-197262-250MG
CHF 719.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 719.60
500 MG
CHF 936.70
1 G
CHF 1’105.70
2.5 G
CHF 1’651.70
5 G
CHF 2’561.70
10 G
CHF 3’625.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-197262-250MG
CHF 719.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C4H5F3O/c1-3(2-8-3)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI
GHTAXYFAHGPYPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197262
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)