Documenti fondamentali
ENA432539869
Enamine
1-benzyl-3,3-dimethylpiperidin-4-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 68.40
250 MG
CHF 77.50
500 MG
CHF 95.70
1 G
CHF 110.00
2.5 G
CHF 130.80
5 G
CHF 164.60
10 G
CHF 260.80
SKU del venditore: EN300-195363-100MG
CHF 68.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 68.40
250 MG
CHF 77.50
500 MG
CHF 95.70
1 G
CHF 110.00
2.5 G
CHF 130.80
5 G
CHF 164.60
10 G
CHF 260.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-195363-100MG
CHF 68.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-3,3-dimethyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-14(2)11-15(9-8-13(14)16)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,13,16H,8-11H2,1-2H3
InChI
ZOTKRTQMBDUPHD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195363
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195363
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)