Documenti fondamentali
ENA432539635
Enamine
1-(4-bromo-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
SKU del venditore: EN300-196377-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.03
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-196377-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-bromo-2-fluorophenyl)prop-2-yn-1-one
Inchi Code
1S/C9H4BrFO/c1-2-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h1,3-5H
InChI
FNRPNYUZMCSPNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196377
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)