Documenti fondamentali
ENA432539596
Enamine
1-(3,4-dichlorophenyl)but-3-en-1-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
SKU del venditore: EN300-196244-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-196244-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-buten-1-ol
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O/c1-2-3-10(13)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h2,4-6,10,13H,1,3H2
InChI
OKECYPLFPZDELH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196244
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196244
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)