Documenti fondamentali
ENA432539588
Enamine
methyl 3-[(2,5-difluorophenyl)sulfanyl]prop-2-enoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 229.60
250 MG
CHF 307.60
500 MG
CHF 458.40
1 G
CHF 575.40
2.5 G
CHF 1’082.40
5 G
CHF 1’580.30
10 G
CHF 2’325.20
SKU del venditore: EN300-196231-100MG
CHF 229.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 229.60
250 MG
CHF 307.60
500 MG
CHF 458.40
1 G
CHF 575.40
2.5 G
CHF 1’082.40
5 G
CHF 1’580.30
10 G
CHF 2’325.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-196231-100MG
CHF 229.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (E)-3-((2,5-difluorophenyl)thio)acrylate
Inchi Code
1S/C10H8F2O2S/c1-14-10(13)4-5-15-9-6-7(11)2-3-8(9)12/h2-6H,1H3/b5-4+
InChI
ZXPSFKVPARRZJG-SNAWJCMRSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196231
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)