Documenti fondamentali
ENA432539136
Enamine
2-[(thian-4-yl)amino]ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.73
Numero MDL:
Iupac Name
2-((tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NOS.ClH/c9-4-3-8-7-1-5-10-6-2-7;/h7-9H,1-6H2;1H
InChI
XBCVVWUAAPUBLX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195502
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195502
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)