Documenti fondamentali
ENA432538338
Enamine
1-{4,5,7-trimethyl-4H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.25
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4,5,7-trimethyl-4,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H14N4O/c1-6-9(8(3)15)7(2)14-10(13(6)4)11-5-12-14/h5,7H,1-4H3
InChI
QJQXONMXSBOGSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192969
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192969
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)