Documenti fondamentali
ENA432538327
Enamine
3-(oxan-2-yloxy)propan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.23
Numero MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7,9H2
InChI
PINDPKDQUUUYJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192950
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192950
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)