Documenti fondamentali
ENA432538225
Enamine
methyl 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-15-11(14)6-9(7-13)8-2-4-10(12)5-3-8;/h2-5,9H,6-7,13H2,1H3;1H
InChI
XLJRVNXVBJCANH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191604
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191604
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)