Documenti fondamentali
ENA432538192
Enamine
methyl 2-(2-methyl-3-oxocyclopentyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-(2-methyl-3-oxocyclopentyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-6-7(3-4-8(6)10)5-9(11)12-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI
KFWISWTYJGPPPU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191117
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191117
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)