Documenti fondamentali
ENA432538142
Enamine
ethyl 5H,6H,7H-pyrazolo[3,2-b][1,3]oxazine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.21
Numero MDL:
Punto di fusione
44-46
Iupac Name
ethyl 6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-2-13-9(12)7-6-8-11(10-7)4-3-5-14-8/h6H,2-5H2,1H3
InChI
MFJQBPOGFVVDAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189840
Melting Point
44-46
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)