Documenti fondamentali
ENA432538115
Enamine
4,4,4-trifluorobut-2-yn-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.06
Numero MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2-butyn-1-ol
Inchi Code
1S/C4H3F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,3H2
InChI
BFNANDGYRIHOTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188881
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)