Documenti fondamentali
ENA432537894
Enamine
1-{3-amino-8-oxa-4-thia-1,2-diazaspiro[4.5]dec-2-en-1-yl}ethan-1-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
SKU del venditore: EN300-189701-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
5 G
CHF 2’863.40
10 G
CHF 4’224.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-189701-100MG
CHF 380.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-amino-8-oxa-4-thia-1,2-diazaspiro[4.5]dec-2-en-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H13N3O2S/c1-6(12)11-8(14-7(9)10-11)2-4-13-5-3-8/h2-5H2,1H3,(H2,9,10)
InChI
PSBMEXIERLCKLZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189701
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189701
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)