ENA429361287
Enamine
4-(methoxymethoxy)aniline
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-189893-100MG
CHF 598.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-189893-100MG
CHF 598.50
Iupac Name
4-(methoxymethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-10-6-11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
InChI
PMFXZWXKPPPNSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189893
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)