Documenti fondamentali
ENA429361182
Enamine
2-ethylthiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.21
Numero MDL:
Punto di fusione
58-60
Iupac Name
2-ethyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-2-6-5(7(8)9)3-4-10-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI
LMXGLAZELVIQOB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191929
Melting Point
58-60
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191929