Documenti fondamentali
ENA429361043
Enamine
1-methanesulfonylcyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.18
Numero MDL:
Punto di fusione
118-120
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8O4S/c1-10(8,9)5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI
SSESRMFTJIQDNB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191495
Melting Point
118-120
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191495
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)