ENA429360817
Enamine
4-[(3-nitrophenyl)carbamoyl]butanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-190876-100MG
CHF 126.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-190876-100MG
CHF 126.90
Iupac Name
5-(3-nitroanilino)-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O5/c14-10(5-2-6-11(15)16)12-8-3-1-4-9(7-8)13(17)18/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,12,14)(H,15,16)
InChI
NZLOFCLTCZFBJU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190876
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)