ENA429360735
Enamine
1-(2-amino-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-190614-50MG
CHF 354.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-190614-50MG
CHF 354.40
Iupac Name
1-(2-amino-4,6-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(12)10-8(11)4-7(13-2)5-9(10)14-3/h4-5H,11H2,1-3H3
InChI
ZBQGCEBFIMVSCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190614
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)