Documenti fondamentali
ENA429360538
Enamine
5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)pyridin-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
SKU del venditore: EN300-190084-100MG
CHF 414.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-190084-100MG
CHF 414.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O/c1-16-11-4-2-8(6-10(11)13)9-3-5-12(14)15-7-9/h2-7H,1H3,(H2,14,15)
InChI
MXVMJGDILOLAHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190084
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190084
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)