Documenti fondamentali
ENA429360466
Enamine
(4-methylphenyl)(pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.19
Numero MDL:
Iupac Name
pyridin-2-yl(p-tolyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2.2ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(14)12-4-2-3-9-15-12;;/h2-9,13H,14H2,1H3;2*1H
InChI
AXCSICZJMIXDBL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192055
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192055
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)