Documenti fondamentali
ENA429360417
Enamine
4-(2-methylpropane-2-sulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.8
Numero MDL:
Iupac Name
4-(tert-butylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H13ClO4S2/c1-10(2,3)16(12,13)8-4-6-9(7-5-8)17(11,14)15/h4-7H,1-3H3
InChI
OCYJQXPEALAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191305
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191305
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)