Documenti fondamentali
ENA429360389
Enamine
(1r,3r)-3-(morpholin-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
Iupac Name
(1r,3r)-3-morpholinocyclobutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c10-8-5-7(6-8)9-1-3-11-4-2-9;/h7-8,10H,1-6H2;1H/t7-,8-;
InChI
YZNPALNSKNDIAP-KMMPGQJCSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190884
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190884
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)