Documenti fondamentali
ENA429359965
Enamine
N-methyl-1-(pyrazin-2-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.72
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(pyrazin-2-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N4.ClH/c1-11-9-2-6-14(7-3-9)10-8-12-4-5-13-10;/h4-5,8-9,11H,2-3,6-7H2,1H3;1H
InChI
BPDGLFHNTWBWJB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189067
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189067
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)