Documenti fondamentali
ENA429359822
Enamine
3-{3-[1-(methylamino)ethyl]phenyl}-1,3-oxazolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.27
Numero MDL:
Iupac Name
3-{3-[1-(methylamino)ethyl]phenyl}-1,3-oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-9(13-2)10-4-3-5-11(8-10)14-6-7-16-12(14)15/h3-5,8-9,13H,6-7H2,1-2H3
InChI
KHJXMCNXAIISCX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188719
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188719
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)