Documenti fondamentali
ENA429359818
Enamine
5-methyl-4-phenylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.23
Numero MDL:
Punto di fusione
181-183
Iupac Name
5-methyl-4-phenyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C11H11N3/c1-8-7-13-11(12)14-10(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H2,12,13,14)
InChI
JVMSDEJRNSSPMM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188715
Melting Point
181-183
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188715
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)