Documenti fondamentali
ENA429359607
Enamine
tert-butyl N-(1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Scegli un formato
100 MG
CHF 233.50
250 MG
CHF 314.10
500 MG
CHF 470.10
1 G
CHF 589.70
2.5 G
CHF 1’147.40
5 G
CHF 1’437.30
SKU del venditore: EN300-188237-100MG
CHF 233.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 233.50
250 MG
CHF 314.10
500 MG
CHF 470.10
1 G
CHF 589.70
2.5 G
CHF 1’147.40
5 G
CHF 1’437.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.35
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-188237-100MG
CHF 233.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-cyclopentyl-3-hydroxypropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)8-10-6-4-5-7-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI
ZLEBLWDLKHDYEW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188237
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)