Documenti fondamentali
ENA429359416
Enamine
6-[(cyclopropylmethyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.22
Numero MDL:
Iupac Name
6-[(cyclopropylmethyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c13-10(14)8-3-4-9(12-6-8)11-5-7-1-2-7/h3-4,6-7H,1-2,5H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
GXRUIYPLVQEHAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187800
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187800
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)