Documenti fondamentali
ENA429359099
Enamine
2-(piperidin-4-yloxy)quinoxaline
Scegli un formato
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
SKU del venditore: EN300-187083-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-187083-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-piperidinyloxy)quinoxaline
Inchi Code
1S/C13H15N3O/c1-2-4-12-11(3-1)15-9-13(16-12)17-10-5-7-14-8-6-10/h1-4,9-10,14H,5-8H2
InChI
MNFOPDNGOVUXGD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187083
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187083
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)