Documenti fondamentali
ENA429358897
Enamine
4-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-2-yl)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.28
Numero MDL:
Punto di fusione
107-108
Iupac Name
4-(3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3S/c13-10(14)6-3-7-12-11(15)8-4-1-2-5-9(8)16-12/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,13,14)
InChI
XEAFJQMIKUQLNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186607
Melting Point
107-108
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186607
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)