ENA429358612
Enamine
(2R)-2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-185599-100MG
CHF 82.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-185599-100MG
CHF 82.70
Punto di fusione
184-186
Iupac Name
(2R)-amino(2-chlorophenyl)ethanoic acid
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI
LMIZLNPFTRQPSF-SSDOTTSWSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185599
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)