Documenti fondamentali
ENA429358287
Enamine
4-hydroxy-1-benzothiophene-6-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.21
Numero MDL:
Punto di fusione
254-255
Iupac Name
4-hydroxy-1-benzothiophene-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6O3S/c10-7-3-5(9(11)12)4-8-6(7)1-2-13-8/h1-4,10H,(H,11,12)
InChI
BHLSCQWDKXVESZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151488
Melting Point
254-255
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151488