Documenti fondamentali
ENA429358173
Enamine
4-(ethanesulfonyl)benzene-1,2-diamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
SKU del venditore: EN300-109323-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-109323-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)benzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-13(11,12)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,2,9-10H2,1H3
InChI
JRCUHLAJCDQEAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109323
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109323
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)