Documenti fondamentali
ENA429358153
Enamine
2-(aminomethyl)-1,3-dimethyl-1H-1,3-benzodiazol-3-ium chloride
About This Item
Peso molecolare:
211.69
Numero MDL:
Iupac Name
2-(aminomethyl)-1,3-dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride
Inchi Code
1S/C10H14N3.ClH/c1-12-8-5-3-4-6-9(8)13(2)10(12)7-11;/h3-6H,7,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI
LQCPLALWVUOIRR-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Cl-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186655
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186655
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)