Documenti fondamentali
ENA428683651
Enamine
5-bromo-4-methoxypyrimidine-2-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 266.00
500 MG
CHF 393.40
1 G
CHF 490.90
2.5 G
CHF 1’040.80
5 G
CHF 1’956.00
10 G
CHF 3’787.70
SKU del venditore: EN300-186859-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 266.00
500 MG
CHF 393.40
1 G
CHF 490.90
2.5 G
CHF 1’040.80
5 G
CHF 1’956.00
10 G
CHF 3’787.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.02
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-186859-100MG
CHF 199.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
147-149
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-2-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c1-11-6-4(7)3-9-5(2-8)10-6/h3H,1H3
InChI
PRVINJSTGVSAEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186859
Melting Point
147-149
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186859
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)