ENA428683296
Enamine
(4-ethylphenyl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-184079-100MG
CHF 69.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-184079-100MG
CHF 69.70
Punto di fusione
220-222
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N.ClH/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;/h3-6H,2,7,10H2,1H3;1H
InChI
CNLRDZVFVXOEHT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184079
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)